Documenti
H38500
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid
technical grade
Sinonimo/i:
3,4-Cresotic acid, 3-Hydroxy-p-toluic acid
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Beilstein:
1936497
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Punto di fusione
205-210 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
ZQLCWPXBHUALQC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1