H35900
9-Hydroxy-4-methoxyacridine
Sinonimo/i:
4-Methoxy-9-acridinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Punto di fusione
284-287 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc2c(O)c3ccccc3nc12
InChI
1S/C14H11NO2/c1-17-12-8-4-6-10-13(12)15-11-7-3-2-5-9(11)14(10)16/h2-8H,1H3,(H,15,16)
ZYEVJRPVZZGDRM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ABCB1(5243)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?