Documenti fondamentali
H32006
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
99%
Sinonimo/i:
5-HIAA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.18
Beilstein:
168797
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
99%
Punto di fusione
161-164 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Metabolite of serotonin.
Azioni biochim/fisiol
Major serotonin metabolite.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
F S Messiha
Toxicology letters, 58(1), 77-84 (1991-09-01)
The effect of equal-dose regimens of amitriptyline and nortriptyline on the concentrations of serotonin, dopamine and major acidic metabolites was compared in 5 distinct brain regions as a function of inbred mouse strain. Amitriptyline increased to a greater extent the