Documenti fondamentali
H15802
Sigma-Aldrich
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
DL-2-Amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NOS · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.63
Beilstein:
3689338
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
202 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].NC1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)