Documenti fondamentali
GF98831818
Boron
monofilament, 0.080 mm diameter, length 200 m
Sinonimo/i:
B 005908
Scegli un formato
1 EA
CHF 514.00
CHF 514.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 514.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B
Numero CAS:
Peso molecolare:
10.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141907
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 514.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 988-318-18
Resistività
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Lunghezza
200 m
Diametro
0.080 mm
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[B]
InChI
1S/B
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)