GF97902085
Copper
foil, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
CU000680
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 979-020-85
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.25 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)