Documenti
GF97869964
Alumina/Silica/Boria
fabric, weight.m-2 -400g, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, weight 400 g, length 2 m, coil width 25.4 mm
Sinonimo/i:
AL623541
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fabric
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 978-699-64
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
25.4 mm
Peso
400 g
per meter squared