Documenti fondamentali
GF97496173
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 0.2m coil, 0.05mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CO010270
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’540.00
CHF 1’540.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’540.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 1’540.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 974-961-73
Misura × spessore
0.2 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)