Documenti fondamentali
GF97481111
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 6mm disks, 0.02mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU060220
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 974-811-11
Misura × spessore
6 mm × 0.02 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)