GF96794409
Palladium
wire reel, 25m, diameter 0.125mm, hard, 99.95%
Sinonimo/i:
Palladium, PD005120
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.95%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 967-944-09
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N