Documenti fondamentali
GF96573842
Copper/Beryllium
rod, 20 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 500 mm, temper hard
Sinonimo/i:
CU077950
Scegli un formato
1 EA
CHF 724.00
CHF 724.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 724.00
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 724.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 965-738-42
Lunghezza
500 mm
Diametro
20 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)