GF96263118
Polypropylene
(PP), tube, outside diameter 50mm, L 200 mm, wall thickness 1.1 mm
Sinonimo/i:
PP307500
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 962-631-18
Lunghezza
200 mm
Spessore delle pareti
1.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)