Documenti
GF96103267
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
50m wire, 0.5mm diameter
Sinonimo/i:
FE285150
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 961-032-67