Documenti fondamentali
GF95658216
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 90 x 150mm, 0.0065mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Sinonimo/i:
CU070230
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Descrizione
not light tested (nlt)
Stato
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 956-582-16
Misura × spessore
90 mm × 150 mm × 0.0065 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)