Documenti fondamentali
GF94715736
Tantalum/Tungsten
foil, thickness 1.0 mm, Ta97.5%/W 2.5%, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
TA070500
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’330.00
CHF 1’330.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’330.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’330.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 947-157-36
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)