Documenti fondamentali
GF93925941
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 300 x 300mm, 0.25mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE240300
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 939-259-41
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)