Documenti fondamentali
GF93489609
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), rod, diam. 25 mm, L 500 mm, white
Sinonimo/i:
OX317925
Scegli un formato
1 EA
CHF 243.00
CHF 243.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 243.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 243.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 934-896-09
Lunghezza
500 mm
Diametro
25 mm
Colore
white
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)