Documenti fondamentali
GF93434317
Titanium
tube, length 500 mm, outside diameter 1.6 mm, wall thickness 0.5 mm
Sinonimo/i:
TI007085
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141746
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
tubes
Temp. autoaccensione
860 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 934-343-17
Resistività
42.0 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
500 mm
D.E.
1.6 mm
Spessore delle pareti
0.5 mm
P. ebollizione
3287 °C (lit.)
Punto di fusione
1660 °C (lit.)
Densità
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ti]
InChI
1S/Ti
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)