Documenti
GF93356242
Nickel/Chromium
rod, Ni80%/Cr20%, 5.0 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NI057917
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 933-562-42
Lunghezza
200 mm
Diametro
5.0 mm