Documenti fondamentali
GF93131186
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 6mm disks, 0.125mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
FE280320
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 931-311-86
Misura × spessore
6 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)