GF92915578
Lead
wire reel, 0.1m, diameter 2.0mm, as drawn, 99.99+%
Sinonimo/i:
Lead, PB005140
About This Item
Saggio
≥99.99%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 929-155-78
Resistività
20.65 μΩ-cm
P. eboll.
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney