Documenti fondamentali
GF92839281
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 2m coil, 0.25mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE240300
Scegli un formato
1 EA
CHF 859.00
CHF 859.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 859.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 859.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 928-392-81
Misura × spessore
2 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)