GF92588967
Zirconium
rod, 200mm, diameter 3.0mm, centerless ground, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR007915
About This Item
Saggio
≥99.2%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 925-889-67
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N