Documenti fondamentali
GF92077027
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
rod, 500mm x 2.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI097905
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 920-770-27
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)