Documenti fondamentali
GF92017087
Gold/Nickel
wire, 1.0 mm diameter, Au82%/Ni18%, length 0.2 m, temper annealed
Sinonimo/i:
AU055170
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 920-170-87
Lunghezza
0.2 m
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)