Documenti fondamentali
GF91874391
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 0.5m coil, 0.028mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
NI160220
Scegli un formato
1 EA
CHF 658.00
CHF 658.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 658.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 658.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 918-743-91
Misura × spessore
0.5 m × 0.028 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)