Documenti
GF91172134
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
20m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE085130
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 911-721-34