Documenti fondamentali
GF90763241
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 8 mm, L 100 mm, natural
Sinonimo/i:
FP357908
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 907-632-41
Lunghezza
100 mm
Diametro
8 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)