Documenti fondamentali
GF90309102
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
foil, 900 x 900mm, 0.914mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE250220
Scegli un formato
1 EA
CHF 710.00
CHF 710.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 710.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 710.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 903-091-02
Misura × spessore
900 mm × 900 mm × 0.914 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)