GF90302598
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.05 mm, L 5 m, tolerance 0.2
Sinonimo/i:
FP301250
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 903-025-98
Lunghezza
5 m
Spessore
0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3