Documenti fondamentali
GF90052400
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 2m coil, 0.1mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE230220
Scegli un formato
1 EA
CHF 432.00
CHF 432.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 432.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 432.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 900-524-00
Misura × spessore
2 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)