Documenti fondamentali
GF90038099
Zinc
wire reel, 25m, diameter 0.125mm, as drawn, 99%
Sinonimo/i:
Zinc, ZN005100
Scegli un formato
1 EA
CHF 620.00
CHF 620.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 620.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141750
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 620.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
≥99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 900-380-99
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)