Documenti fondamentali
GF89761652
Indium
wire reel, 5m, diameter 1.5mm, as drawn, 99.999%
Sinonimo/i:
Indium, IN005140
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’090.00
CHF 1’090.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’090.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
In
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141719
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 1’090.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.999%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 897-616-52
Resistività
8.37 μΩ-cm
Punto di fusione
156.6 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[In]
InChI
1S/In
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Scintigraphy with indium 111-labeled blood platelets].
C Kessler et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 109(48), 1853-1859 (1984-11-30)
Thrombus imaging with indium-111 platelets.
W J Powers et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 115-131 (1983-04-01)
[Use of 113m Indium as marker of compounds in the scintigraphy of the brain, lungs, liver, spleen, kidneys, placenta and heart].
A Mikolajków et al.
Polski tygodnik lekarski (Warsaw, Poland : 1960), 28(31), 1200-1201 (1973-07-30)
Indium-111 imaging in osteomyelitis and neuroarthropathy. Review and case report.
L M Techner et al.
Journal of the American Podiatric Medical Association, 76(1), 23-29 (1986-01-01)
The significance of chromosomal aberrations in indium-111-labeled lymphocytes.
M L Thakur et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 25(8), 922-927 (1984-08-01)