Documenti fondamentali
GF89752999
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.005 mm, L 2 m, coil width 315 mm
Sinonimo/i:
ES301855
Scegli un formato
1 EA
CHF 703.00
CHF 703.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 703.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 703.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 897-529-99
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
315 mm
Spessore
0.005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)