Documenti fondamentali
GF89579716
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 0.2m coil, 100mm coil width, 0.25mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI100260
Scegli un formato
1 EA
CHF 354.00
CHF 354.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 354.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 354.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 895-797-16
Lungh. × largh. × spess.
0.2 m × 100 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)