Documenti fondamentali
GF89139998
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 50mm disks, 0.15mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI030275
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 891-399-98
Misura × spessore
50 mm × 0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)