Documenti fondamentali
GF88969224
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 8mm disks, 0.2mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI020210
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 889-692-24
Misura × spessore
8 mm × 0.2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)