GF88891509
Rhenium
foil, thickness 0.04 mm, length 2 m, coil width 0.7 mm
Sinonimo/i:
RE000228
About This Item
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 888-915-09
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
0.7 mm
Spessore
0.04 mm
P. ebollizione
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
Punto di fusione
3180 °C (lit.)
Densità
21.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[ReH]
InChI
1S/Re
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)