Documenti fondamentali
GF88868615
Zirconium
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 152mm
Sinonimo/i:
ZR008698
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’760.00
CHF 1’760.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’760.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41122203
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 1’760.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 888-686-15
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)