Documenti fondamentali
GF88868390
Silver
foil, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.95+%
Sinonimo/i:
AG000467
About This Item
Formula condensata:
Ag
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141740
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 888-683-90
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.5 mm
P. ebollizione
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)