Documenti fondamentali
GF88633840
Aluminum-nickel alloy, Al94.3Ni5.7
500mm rod, 8mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AD097920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 886-338-40
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)