Documenti fondamentali
GF88627045
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 6mm disks, 0.008mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
FE010250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 886-270-45
Misura × spessore
6 mm × 0.008 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)