Documenti fondamentali
GF88529079
Nickel/Chromium
wire, 0.045 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 200 m, temper annealed
Sinonimo/i:
NI055113
Scegli un formato
1 EA
CHF 226.00
CHF 226.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 226.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 226.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 885-290-79
Lunghezza
200 m
Diametro
0.045 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)