Documenti fondamentali
GF88147536
Silicone Elastomer, Tube, Outside Diameter 1.5Mm, Length 1 M, Wall Thickness 0.5Mm
silicone elastomer, tube, outside diameter 1.5mm, L 1 m, wall thickness 0.5 mm
Sinonimo/i:
SI307150
Scegli un formato
1 EA
CHF 205.00
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 205.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 881-475-36
Lunghezza
1 m
Spessore delle pareti
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)