Documenti fondamentali
GF87999338
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
50m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, epoxy insulation
Sinonimo/i:
NI055850
Scegli un formato
1 EA
CHF 669.00
CHF 669.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 669.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 669.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
epoxy insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 879-993-38
Lunghezza
50 m
Diam. conduttore
0.025 mm
Spessore isolante
0.004 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)