Documenti fondamentali
GF87830714
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 2m coil, 0.025mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
FE210247
Scegli un formato
1 EA
CHF 987.00
CHF 987.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 987.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 987.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 878-307-14
Misura × spessore
2 m × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)