Documenti fondamentali
GF86877994
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al99Mg0.5Si0.5
50m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AL185150
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 868-779-94
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)