GF86814052
Nickel/Chromium
rod, 5.0 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 1000 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NI057917
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 868-140-52
Lunghezza
1000 mm
Diametro
5.0 mm