GF86551511
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 50 x 50mm, 0.125mm thickness, hard
Sinonimo/i:
FE200280
About This Item
Forma fisica
foil (temper hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 865-515-11
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)