Documenti fondamentali
GF86176086
Gold/tin
rod, Au80%/Sn20%, 3.0 mm diameter, length 25 mm
Sinonimo/i:
AU067920
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’200.00
CHF 1’200.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’200.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’200.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 861-760-86
Lunghezza
25 mm
Diametro
3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)